Chlorure de 2-thiénylacétyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Thiopheneacetyl chloride, Thiophene-2-acetyl chloride
L09323.06 L09323.14
L09323.06EA 30.8 EUR InStock
L09323.06 L09323.14
Chlorure de 2-thiénylacétyle ≥98%
Chlorure de 2-thiénylacétyle
Purity: 98% CAS No.: 39098-97-0 Molecular Formula: C6H5ClOS Formula Weight: 160.62 Flash Point: 101°(213°F) Refractive Index: 1.5513 Boiling Point: 131-132°/90mm Beilstein Reference: 114547 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00005456
Formule: C₆H₅ClOS
MW: 160,62 g/mol
Point d'ébullition: 131…132 °C (90 mmHg)
Densité: 1.303
Point d'éclair: 101 °C (213 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005456
Numéro CAS: 39098-97-0
EINECS: 254-290-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité