2-(Tributylstannyl)pyridine
Danger
Synonyms: 2-(Tri-n-butylstannyl)pyridine
011011-5G 011011-25G
FLUO011011-5GEA 0 EUR InStock
FLUO011011-5G FLUO011011-25G
2-(Tributylstannyl)pyridine
2-(Tributylstannyl)pyridine
Formule: C₁₇H₃₁NSn
MW: 368,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052052
Numéro CAS: 17997-47-6
ONU: 2788
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité