1-Vinyl-2-pyrrolidone 99% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N-Vinyl-2-pyrrolidone, 1-Vinyl-2-pyrrolidinone, N-Vinyl-2-pyrrolidinone
Stabilization: stabilised with Kerobit®
354730025 354730100
ACRO354730025EA 318 EUR InStock
ACRO354730025 ACRO354730100
1-Vinyl-2-pyrrolidone 99% stabilisé
1-Vinyl-2-pyrrolidone
Formule: C₆H₉NO
MW: 111,1418 g/mol
Point d'ébullition: 218 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 13…14 °C
Densité: 1.043 g/cm³
Point d'éclair: 95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003197
Numéro CAS: 88-12-0
EINECS: 201-800-4
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5110 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %
Stabilizer 10 ppm Kerobit(N,N'-Di-sec-butyl-p-phenylenediamine)
Pyrrolidone ≤0.2 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité