2'-Deoxyuridine 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Uracil deoxyriboside1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)uracil1-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
ACRO226612500EA 34.8 EUR InStock
ACRO226612500 ACRO226610010 ACRO226610050
2'-Deoxyuridine 99+%
2'-Deoxyuridine
Formule: C₉H₁₂N₂O₅
MW: 228,20 g/mol
Point de fusion: 163…167 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006527
Numéro CAS: 951-78-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH ≥99.0 % (On dry substance)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité