Hydroxyéthyl cellulose pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Hydroxyethyl Cellulose
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22068.0100 8.22068.0500
8.22068.0100EA 33.1 EUR InStock
8.22068.0100 8.22068.0500
Hydroxyéthyl cellulose pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Hydroxyéthyl cellulose
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00072770
Numéro CAS: 9004-62-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (cellulose ether) ≥92%
Bulk Density 350 kg/m3
pH (10 g/l, H₂O, 20 °C) neutral
Ignition Point >360 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité