3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldéhyde ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Di-tert-butylsalicylaldehyde
B23834.06 B23834.14 B23834.22
B23834.06EA 56 EUR InStock
B23834.06 B23834.14 B23834.22
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldéhyde ≥99%
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldéhyde
Purity: 99% CAS No.: 37942-07-7 Molecular Formula: C15H22O2 Formula Weight: 234.34 Physical Form: Cryst solid Sensitivity: Air Sensitive Beilstein Reference: 1877810 MDL No.: MFCD00191998
Formule: C₁₅H₂₂O₂
MW: 234,34 g/mol
Point de fusion: 59…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191998
Numéro CAS: 37942-07-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité