Methyltriphenylsilane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L10995.03 L10995.06 L10995.14
L10995.03EA 28.8 EUR InStock
L10995.03 L10995.06 L10995.14
Methyltriphenylsilane ≥97%
Methyltriphenylsilane
Purity: 97% CAS No.: 791-29-7 Molecular Formula: C19H18Si Formula Weight: 274.44 Melting Point: 66-68° Beilstein Reference: 2940360
Formule: C₁₉H₁₈Si
MW: 274,44 g/mol
Point de fusion: 66…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041325
Numéro CAS: 791-29-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité