Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid

Synonyms: Di-p-toluoyl-L-tartaric acid, (-)-O,O'-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid, (2R,3R)-(-)-Di-O-4-Toluoyl-L-Tartaric Acid

024870-100G 024870-25G
FLUO024870-100GEA 0 EUR InStock
FLUO024870-100G FLUO024870-25G
(-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid
(-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid


Formule: C₂₀H₁₈O₈
MW: 386,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064440
Numéro CAS: 32634-66-5
EINECS: 251-131-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité