6-Chloro-2-fluoropurine
Synonyms: 6-Chloro-2-fluoro-9H-purine
009088-1G 009088-5G
FLUO009088-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009088-1G FLUO009088-5G
6-Chloro-2-fluoropurine
6-Chloro-2-fluoropurine
Formule: C₅H₂ClFN₄
MW: 172,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD02183557
Numéro CAS: 1651-29-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité