N-Decanoyl-N-méthyl-D-glucamine (MEGA-10)
Fournisseur: G Bioscienes
DG022EA 1080 EUR InStock
DG022 DG021
N-Decanoyl-N-méthyl-D-glucamine (MEGA-10)
N-Decanoyl-N-méthyl-D-glucamine (MEGA-10)
Formule: C₁₇H₃₅NO₆
MW: 349,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036801
Numéro CAS: 85261-20-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité