2,2,2-Trifluoro-N-méthyl-N-(trifluoroacétyl)acétamide
Danger
Synonyms: 2,2,2-Trifluoro-N-methyl-N-(2,2,2-trifluoroacetyl)acetamide, MBTFA
009279-25G 009279-100G
FLUO009279-25GEA 0 EUR InStock
FLUO009279-25G FLUO009279-100G
2,2,2-Trifluoro-N-méthyl-N-(trifluoroacétyl)acétamide
2,2,2-Trifluoro-N-méthyl-N-(trifluoroacétyl)acétamide
Formule: C₅H₃F₆NO₂
MW: 223,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000412
Numéro CAS: 685-27-8
EINECS: 211-680-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité