n-Undecyl-β-D-maltoside
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
52693-1 52693-2
BMOL52693-1EA 0 EUR InStock
BMOL52693-1 BMOL52693-2
n-Undecyl-β-D-maltoside
n-Undecyl-β-D-maltoside
Formule: C₂₃H₄₄O₁₁
Numéro CAS: 170552-39-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité