Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexabromobenzène ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Perbromobenzene

H0363-25G H0363-500G
TCIAH0363-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAH0363-25G TCIAH0363-500G
Hexabromobenzène ≥99.0% (par GC)
Hexabromobenzène


Formule: C₆Br₆
MW: 551,49 g/mol
Point d'ébullition: 444 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 320 °C
Densité: 3,543 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000058
Numéro CAS: 87-82-1
EINECS: 201-773-9
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97f93fde734f9ba7965db7257df7e0733efe5ffb&vid=37301bd079715ad8bddac16387c9b09d4b1ca979&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in hot Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité