3-Bromothiophénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: m-Bromothiophenol, 3-Bromobenzenethiol, 1-Bromo-3-mercaptobenzene, 3-Bromobenzene-1-thiol
B2348-25G B2348-5G
TCIAB2348-25GEA 154 EUR InStock
TCIAB2348-25G TCIAB2348-5G
3-Bromothiophénol ≥98.0% (par GC)
3-Bromothiophénol
Formule: C₆H₅BrS
MW: 189,08 g/mol
Point d'ébullition: 121°C
Densité: 1,583 g/cm³ (30 °C)
Point d'éclair: 105°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009603
Numéro CAS: 6320-01-0
EINECS: 228-664-9
ONU: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4565d74c6fde99940eaf77bd7a748cd3dc16b5bf&vid=93a405f76c563eb3eb387b699d44b455b6769bcb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité