3,5-Difluorotoluène-α-thiol
024362-1G 024362-5G
FLUO024362-1GEA 0 EUR InStock
FLUO024362-1G FLUO024362-5G
3,5-Difluorotoluène-α-thiol
3,5-Difluorotoluène-α-thiol
Formule: C₇H₆F₂S
Numéro CAS: 358358-66-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité