Stéarohydrazide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Stearicacidhydrazide
A18291.09 A18291.18 A18291.30
A18291.09EA 44.2 EUR InStock
A18291.09 A18291.18 A18291.30
Stéarohydrazide ≥97%
Stéarohydrazide
Purity: 97% CAS No.: 4130-54-5 Molecular Formula: CH3(CH2)16CONHNH2 Formula Weight: 298.51 Melting Point: 114-116° MDL No.: MFCD00014764
Formule: C₁₈H₃₈N₂O
MW: 298,51 g/mol
Point de fusion: 114…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014764
Numéro CAS: 4130-54-5
EINECS: 223-946-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité