Acide perfluorobutane-1-sulfonique
Synonyms: Perfluoro-1-butanesulphonic acid, Nonafluoro-1-butanesulphonic acid
009307-5G 009307-25G
FLUO009307-5GEA 0 EUR InStock
FLUO009307-5G FLUO009307-25G
Acide perfluorobutane-1-sulfonique
Acide perfluorobutane-1-sulfonique
Formule: C₄HF₉O₃S
Numéro MDL: MFCD01320794
Numéro CAS: 375-73-5
EINECS: 206-793-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité