Dihydrogénophosphate de 2-aminoéthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.20061.0010EA 51.8 EUR InStock
8.20061.0010 8.20061.0050 8.20061.9999
Dihydrogénophosphate de 2-aminoéthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Dihydrogénophosphate de 2-aminoéthyle
Formule: C₂H₈NO₄P
MW: 141,0630 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008178
Numéro CAS: 1071-23-4
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 241 - 243 °C
Molar Mass 141.06 g/mol
Synonyms Colamine phosphoric acid, Ethanolamine dihydrogen phosphate, 2-Hydroxyethylammonium dihydrogen phosphate, O-Phosphoethanolamine
Hill Formula C2H8NO4P
Chemical Formula H2NCH2CH2OPO(OH)2
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité