5-Amino-2-naphtol ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A0359-25G A0359-5G
TCIAA0359-25GEA 3880 EUR InStock
TCIAA0359-25G TCIAA0359-5G
5-Amino-2-naphtol ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Amino-2-naphthol
Formule: C₁₀H₉NO
Numéro MDL: MFCD00035729
Numéro CAS: 86-97-5
EINECS: 201-713-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d10531b218e35937ebffc5a4ab6a081308d19365&vid=d10531b218e35937ebffc5a4ab6a081308d19365&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité