1,3-Difluoroacetone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H51145.03 H51145.06
H51145.03EA 107 EUR InStock
H51145.03 H51145.06
1,3-Difluoroacetone ≥98%
1,3-Difluoroacetone
Purity: 98% CAS No.: 453-14-5 Molecular Formula: C3H4F2O Formula Weight: 94.06 Boiling Point: 101-102° UN No.: 2929 MDL No.: MFCD07368665
Formule: C₃H₄F₂O
MW: 94,06 g/mol
Point d'ébullition: 101…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368665
Numéro CAS: 453-14-5
ONU: 2929
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité