2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxylic acid
Synonyms: 2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxylicacid
CFF501.1 CFF501.5 017509-1G 017509-5G 017509-25G
CHMPCFF501.1EA 0 EUR InStock
CHMPCFF501.1 CHMPCFF501.5 FLUO017509-1G FLUO017509-5G FLUO017509-25G
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxylic acid
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxylic acid
Formule: C₉H₈O₃
MW: 164,1580 g/mol
Numéro MDL: MFCD00085012
Numéro CAS: 76429-73-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité