2,2-Diphenylthioacetamide
021351-1G 021351-5G
FLUO021351-1GEA 0 EUR InStock
FLUO021351-1G FLUO021351-5G
2,2-Diphenylthioacetamide
2,2-Diphenylthioacetamide
Formule: C₁₄H₁₃NS
Numéro MDL: MFCD01670747
Numéro CAS: 17518-50-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité