4-Methylumbelliferyl phosphate
Fournisseur: Serva
Synonyms: Phosphoric Acid 4-Methylumbelliferyl Ester, 4-Methylumbelliferyl phosphoric acid, 4-Methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl dihydrogen phosphate
29680.01 29680.02
SERA29680.01EA 0 EUR InStock
SERA29680.01 SERA29680.02
4-Methylumbelliferyl phosphate
4-Methylumbelliferyl phosphate
Formule: C₁₀H₉O₆P
MW: 256,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016969
Numéro CAS: 3368-04-5
EINECS: 222-137-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité