2,3-Dihydrophtalazine-1,4-dione ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2,3-Dihydrophthalazine-1,4-dione
A14615.09 A14615.18
A14615.09EA 25.6 EUR InStock
A14615.09 A14615.18
2,3-Dihydrophtalazine-1,4-dione ≥98%
2,3-Dihydrophtalazine-1,4-dione
Purity: 98% CAS No.: 1445-69-8 Molecular Formula: C8H6N2O2 Formula Weight: 162.15 Melting Point: 342-345° Beilstein Reference: 135926
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Point de fusion: 342…345 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006888
Numéro CAS: 1445-69-8
EINECS: 215-893-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité