2-Aminobenzamidoxime
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: 2-Amino-N-hydroxybenzimidamide
11062-500 11062-1 11062-5
CAYM11062-500EA 62 EUR InStock
CAYM11062-500 CAYM11062-1 CAYM11062-5
2-Aminobenzamidoxime
2-Aminobenzamidoxime
Formule: C₇H₉N₃O
MW: 151,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00492723
Numéro CAS: 16348-49-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité