Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl 4-methylbenzoylformate

Synonyms: Ethyl 2-(4-methylphenyl)glyoxylate, Ethyl 4-Methylbenzoylformate

023031-1G 023031-25G
FLUO023031-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023031-1G FLUO023031-25G
Ethyl 4-methylbenzoylformate
Ethyl-4-methylbenzoylformate


Formule: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,2100 g/mol
Numéro MDL: MFCD01311169
Numéro CAS: 5524-56-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité