2-Chloro-3-cyanopyrazine
Synonyms: 3-chloropyrazine-2-carbonitrile
CFF242.2.5 CFF242.5 005877-1G 005877-5G 005877-25G
CHMPCFF242.2.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF242.2.5 CHMPCFF242.5 FLUO005877-1G FLUO005877-5G FLUO005877-25G
2-Chloro-3-cyanopyrazine
2-Chloro-3-cyanopyrazine
Formule: C₅H₂ClN₃
MW: 139,5400 g/mol
Numéro MDL: MFCD00219653
Numéro CAS: 55557-52-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité