Acide 5-méthylpyrazine-2-carboxylique
019499-25G 019499-100G
FLUO019499-25GEA 0 EUR InStock
FLUO019499-25G FLUO019499-100G
Acide 5-méthylpyrazine-2-carboxylique
Acide 5-méthylpyrazine-2-carboxylique
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068241
Numéro CAS: 5521-55-1
EINECS: 413-260-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité