Acide cyclopropylacetique
003710-1G 003710-5G 003710-25G
FLUO003710-1GEA 0 EUR InStock
FLUO003710-1G FLUO003710-5G FLUO003710-25G
Acide cyclopropylacetique
Acide cyclopropylacetique
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041544
Numéro CAS: 5239-82-7
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité