Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl-3,4-difluorobenzoylformate

Synonyms: Ethyl (3,4-difluorophenyl)(oxo)acetate, Ethyl 2-(3,4-difluorophenyl)-2-oxoacetate

023010-1G 023010-25G 023010-5G
FLUO023010-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023010-1G FLUO023010-25G FLUO023010-5G
Ethyl-3,4-difluorobenzoylformate
Ethyl-3,4-difluorobenzoylformate


Formule: C₁₀H₈F₂O₃
MW: 214,1655 g/mol
Numéro MDL: MFCD01319619
Numéro CAS: 73790-05-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité