4,4'-[2,2,2-Trifluoro-1-(trifluorométhyl)éthylidène]diphénol
Synonyms: 4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane, 4,4'-(Perfluoropropane-2,2-diyl)diphenol
003139-100G 003139-250G
FLUO003139-100GEA 0 EUR InStock
FLUO003139-100G FLUO003139-250G
4,4'-[2,2,2-Trifluoro-1-(trifluorométhyl)éthylidène]diphénol
4,4'-[2,2,2-Trifluoro-1-(trifluorométhyl)éthylidène]diphénol
Formule: C₁₅H₁₀F₆O₂
MW: 336,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000439
Numéro CAS: 1478-61-1
EINECS: 216-036-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité