N,N-Dibenzylhydroxylamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B22447.06 B22447.14 B22447.22
B22447.06EA 55 EUR InStock
B22447.06 B22447.14 B22447.22
N,N-Dibenzylhydroxylamine 98%
N,N-Dibenzylhydroxylamine
Purity: 98% CAS No.: 621-07-8 Molecular Formula: C14H15NO Formula Weight: 213.28 Melting Point: 120-125° Beilstein Reference: 978234
Formule: C₁₄H₁₅NO
MW: 213,28 g/mol
Point de fusion: 120…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004772
Numéro CAS: 621-07-8
EINECS: 210-667-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité