2-Bromothioanisole ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Bromo-2-(methylthio)benzene, 2-Bromophenyl methyl sulphide, (2-Bromophenyl)(methyl)sulphane
B2023-25G B2023-5G
TCIAB2023-25GEA 151 EUR InStock
TCIAB2023-25G TCIAB2023-5G
2-Bromothioanisole ≥96.0% (par GC)
2-Bromothioanisole
Formule: C₇H₇BrS
MW: 203,1 g/mol
Point d'ébullition: 256°C
Point de fusion: –24.5 °C
Densité: 1,5135 g/cm³ (16 °C)
Numéro MDL: MFCD00000066
Numéro CAS: 19614-16-5
EINECS: 243-183-4
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=596dfd4d85f3fae2c06bd54224efb28933d1d586&vid=596dfd4d85f3fae2c06bd54224efb28933d1d586&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité