Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-3-iodopyridine

Attention

035857-1G 035857-25G 035857-5G
FLUO035857-1GEA 0 EUR InStock
FLUO035857-1G FLUO035857-25G FLUO035857-5G
2-Chloro-3-iodopyridine
2-Chloro-3-iodopyridine


Formule: C₅H₃ClIN
MW: 239,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00661298
Numéro CAS: 78607-36-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité