Isocyanate de chlorosulfonyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0886-25G C0886-500G C0886-100G
TCIAC0886-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAC0886-25G TCIAC0886-500G TCIAC0886-100G
Isocyanate de chlorosulfonyle ≥98.0% (par GC)
Isocyanate de chlorosulfonyle
Formule: CClNO₃S
MW: 141,53 g/mol
Point d'ébullition: 107°C
Point de fusion: -80°C
Densité: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011608
Numéro CAS: 1189-71-5
EINECS: 214-715-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=746cffb0636acb6236846bedeb010c1bee508e89&vid=746cffb0636acb6236846bedeb010c1bee508e89&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité