2-Amino-5-chloro-3-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Chloro-3-nitro-2-pyridylamine, 5-Chloro-3-nitropyridin-2-amine
A1557-25G A1557-5G
TCIAA1557-25GEA 101 EUR InStock
TCIAA1557-25G TCIAA1557-5G
2-Amino-5-chloro-3-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
2-Amino-5-chloro-3-nitropyridine
Formule: C₅H₄ClN₃O₂
MW: 173,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00092011
Numéro CAS: 5409-39-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ade75f1ca691aadc9841f9111bd9a7ca32550a7&vid=5ade75f1ca691aadc9841f9111bd9a7ca32550a7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 194.0 to 198.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité