Butyronitrile ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: n-Butyronitrile
B0768-25ML B0768-500ML
TCIAB0768-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0768-25ML TCIAB0768-500ML
Butyronitrile ≥99.0% (par GC)
Butyronitrile
Formule: C₄H₇N
MW: 69,11 g/mol
Point d'ébullition: 118 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –112 °C
Densité: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 17°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001968
Numéro CAS: 109-74-0
EINECS: 203-700-6
ONU: 2411
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01597
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=baca4c9649056aa2831683c9ced05d6cd5072e2a&vid=baca4c9649056aa2831683c9ced05d6cd5072e2a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité