2,4-Dihydroxybenzophénone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2,4-Dihydroxyphenyl)(phenyl)methanone, DHBP
D0573-25G D0573-500G
TCIAD0573-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAD0573-25G TCIAD0573-500G
2,4-Dihydroxybenzophénone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,4-Dihydroxybenzophénone
Formule: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214,22 g/mol
Point d'ébullition: 391 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 139…140 °C
Densité: 0,696 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002277
Numéro CAS: 131-56-6
EINECS: 205-029-4
Merck Index: 14,01106
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=838ba15bc8da36d5393f34d684aa2dd20ed65d6c&vid=838ba15bc8da36d5393f34d684aa2dd20ed65d6c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 147.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité