Phénylacétate d'éthyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P0122-25ML P0122-500ML
TCIAP0122-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0122-25ML TCIAP0122-500ML
Phénylacétate d'éthyle ≥99.0% (par GC)
Phénylacétate d'éthyle
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Point d'ébullition: 226°C
Point de fusion: –29 °C
Densité: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 107°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009178
Numéro CAS: 101-97-3
EINECS: 202-993-8
Merck Index: 14,03840
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a62e1c2fc6ea24f42e6d2d2f28e36bb49059bbc&vid=9a62e1c2fc6ea24f42e6d2d2f28e36bb49059bbc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité