Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide benzènepentacarboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Benzenepentacarboxylic Acid

B0952-25G B0952-5G
TCIAB0952-25GEA 1890 EUR InStock
TCIAB0952-25G TCIAB0952-5G
Acide benzènepentacarboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide benzènepentacarboxylique


Formule: C₁₁H₆O₁₀
MW: 298,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00020281
Numéro CAS: 1585-40-6
EINECS: 216-441-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51473fbe6b04f051f6153f91772cb778f8dc0bd7&vid=51473fbe6b04f051f6153f91772cb778f8dc0bd7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité