N,N-Diméthylpyridine-2-amine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N-Dimethylpyridin-2-amine
D1680-25G D1680-500G
TCIAD1680-25GEA 77 EUR InStock
TCIAD1680-25G TCIAD1680-500G
N,N-Diméthylpyridine-2-amine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N,N-Diméthylpyridine-2-amine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 108°C
Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 74°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006261
Numéro CAS: 5683-33-0
EINECS: 227-147-5
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a283b089b14ed77f56d57fc2da709353bd78e46b&vid=a283b089b14ed77f56d57fc2da709353bd78e46b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité