Isothiocyanate de 1-naphtyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
I0190-25G I0190-5G
TCIAI0190-25GEA 282 EUR InStock
TCIAI0190-25G TCIAI0190-5G
Isothiocyanate de 1-naphtyle ≥98.0% (par GC)
Isothiocyanate de 1-naphtyle
Formule: C₁₁H₇NS
MW: 185,25 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (0,2 -rr)
Point de fusion: 59 °C
Densité: 1,81 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003882
Numéro CAS: 551-06-4
EINECS: 208-990-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06411
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb037e4bd649581d92f730afcbb3c4bea9b63ca2&vid=eb037e4bd649581d92f730afcbb3c4bea9b63ca2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
Solubility in hot EtOH very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité