2,4-Diaminopyrimidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pyrimidine-2,4-diamine, Pyrimidine-2,4-diyltriamine
D2120-25G D2120-5G
TCIAD2120-25GEA 449 EUR InStock
TCIAD2120-25G TCIAD2120-5G
2,4-Diaminopyrimidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,4-Diaminopyrimidine
Formule: C₄H₆N₄
MW: 110,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038023
Numéro CAS: 156-81-0
EINECS: 205-862-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ff64c54cc2ee64dfc7769e991195cac38558df1&vid=6ff64c54cc2ee64dfc7769e991195cac38558df1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité