(±)-1-Phénoxy-2-propanol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Phenoxy-2-propanol, Propylene Phenoxytol, (±)-Monopropylene glycol phenyl ether
P0118-25ML P0118-500ML
TCIAP0118-25MLEA 51.7 EUR InStock
TCIAP0118-25ML TCIAP0118-500ML
(±)-1-Phénoxy-2-propanol ≥95.0% (par GC)
(±)-1-Phénoxy-2-propanol
Formule: C₆H₅OCH₂CH(OH)CH₃
MW: 152,19 g/mol
Point d'ébullition: 233°C
Point de fusion: 11.4 °C
Densité: 1,0665 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 125°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016861
Numéro CAS: 770-35-4
EINECS: 212-222-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=594d52a09ae8e41962f91940c842ba35d5792258&vid=594d52a09ae8e41962f91940c842ba35d5792258&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité