Oxyde de bis(2-butoxyéthyle) ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Diethylene glycol dibutyl ether, 2,2-Dibutoxyethyl ether
B0828-25ML B0828-500ML
TCIAB0828-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0828-25ML TCIAB0828-500ML
Oxyde de bis(2-butoxyéthyle) ≥98.0% (par GC)
Oxyde de bis(2-butoxyéthyle)
Formule: C₁₂H₂₆O₃
MW: 218,34 g/mol
Point d'ébullition: 255°C
Point de fusion: –60°C
Densité: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 122°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009459
Numéro CAS: 112-73-2
EINECS: 204-001-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=544b74041262de320e3f7ebf664d37a461a01f93&vid=544b74041262de320e3f7ebf664d37a461a01f93&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité