Chlorure de benzènesulfonyle ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Benzene sulphochloride
B0036-25G B0036-500G
TCIAB0036-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0036-25G TCIAB0036-500G
Chlorure de benzènesulfonyle ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de benzènesulfonyle
Formule: C₆H₅ClO₂S
MW: 176,62 g/mol
Point d'ébullition: 252°C
Point de fusion: 15 °C
Densité: 1,3842 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 132°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007426
Numéro CAS: 98-09-9
EINECS: 202-636-6
ONU: 2225
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01072
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cae146971ff7957450b69917afa40a84c574ed99&vid=cae146971ff7957450b69917afa40a84c574ed99&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité