2-Méthylquinoxaline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0580-25G M0580-5G
TCIAM0580-25GEA 106 EUR InStock
TCIAM0580-25G TCIAM0580-5G
2-Méthylquinoxaline ≥98.0% (par GC)
2-Méthylquinoxaline
Formule: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Point d'ébullition: 245°C
Densité: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 107°C
Numéro MDL: MFCD00006727
Numéro CAS: 7251-61-8
EINECS: 230-664-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba4756b85835c7ce64b84438c4ff4a0c22f91b4b&vid=ba4756b85835c7ce64b84438c4ff4a0c22f91b4b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité