Triphénylène ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 9,10-Benzophenanthrene, Isochrysene
T0513-1G T0513-100MG
TCIAT0513-1GEA 85.8 EUR InStock
TCIAT0513-1G TCIAT0513-100MG
Triphénylène ≥96.0% (par GC)
Triphénylène
Formule: C₁₈H₁₂
MW: 228,29 g/mol
Point d'ébullition: 425°C
Point de fusion: 199 °C
Densité: 1,302 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001108
Numéro CAS: 217-59-4
EINECS: 205-922-9
ADR: 9,III
Merck Index: 14,09740
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70150a32e28ffeea4b05475857393c4e5a78b30b&vid=70150a32e28ffeea4b05475857393c4e5a78b30b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 196.0 to 200.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité