5-Bromo-1-indanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB2342-5GEA 102 EUR InStock
TCIAB2342-5G TCIAB2342-25G TCIAB2342-1G
5-Bromo-1-indanone ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-1-indanone
Formule: C₉H₇BrO
MW: 211,06 g/mol
Point de fusion: 126…127 °C
Numéro MDL: MFCD00082718
Numéro CAS: 34598-49-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/40/93/28934093.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 129.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité