Nicotinonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Pyridine-3-carbonitrile
TCIAC0456-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0456-25G TCIAC0456-500G
Nicotinonitrile ≥98.0% (par GC)
Nicotinonitrile
Formule: C₆H₄N₂
MW: 104,11 g/mol
Point d'ébullition: 201°C
Point de fusion: 48…51 °C
Numéro MDL: MFCD00006372
Numéro CAS: 100-54-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 53.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité